Läs mer
RETSCH PT 100 modell Provavdelare
Produktkod. 11964192 Handla allt Retsch Produkter
Spänning:
220/240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11964192
Brand: RETSCH 40.535.0002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Säkerställ representativiteten för ett prov och reproducerbarheten av analysen med dessa provdelare. Retsch™ PT 100 modellprovavdelare delar provet så exakt att sammansättningen av varje fraktion av provet exakt motsvarar den för det ursprungliga bulkprovet.
  • Hög uppdelningsnoggrannhet för att passa moderna analytiska enheter
  • Modulär design
  • Automatisk materialmatning via synkroniserad matare
  • Snabblåsningssystem för enkel och snabb hantering av provflaskor
  • Digital tidsinställning
  • Hastigheten övervakas och hålls konstant
  • Brett utbud av tillbehör inklusive olika delningshuvuden, uppsamlings- och matningssystem
  • Kompakt, lätt att rengöra
Specifikationer
Produkttyp Provavdelare
Mått (L x B x H) 420 x 580 x 910 mm
För användning med (applikation) Jordbruk, biologi, kemi/plast, byggmaterial, teknik/elektronik, miljö/återvinning, livsmedel, geologi/metallurgi, glas/keramik, medicin/läkemedel
Höjd (metrisk) 910 mm
Hertz 50 Hz
Längd (metrisk) 420 mm
Modell PT 100
Fas Strömanslutning enfas
Spänning 220/240 V
Vikt (metrisk) ∼33,5 kg
Bredd (metrisk) 580 mm