Beskrivning
- Nedsänkningsdjup: 230 mm
- Diameter: 3mm
- Material: AISI 316 Ti
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| För användning med (utrustning) | För användning med RCT basic säkerhetskontroll och RET basic |
| Modell | PT 1000.60 |
| Temperatur (metrisk) | -50 °C till +400 °C |
| Typ | Temperatursensor |