Läs mer
IKA™ PT 1000.90 1.4571 Temperatursensor i rostfritt stål
Handla allt IKA Produkter
Längd (metrisk):
1000 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Längd (metrisk) | 1000 mm |
| Modell | PT 1000.90 |
| Temperatur (metrisk) | -10 °C till +260 °C |
| Typ | Temperatursensor |