Läs mer
Heidolph™ Pt 1000 temperaturgivare för magnetomrörare
Produktkod. 10167841 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+, Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert och Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10167841 Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+, Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert och Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate Varje
1 options
Produktkod. 10167841 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5096791000
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att mäta och reglera mediets temperatur.
  • För användning med Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+, Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert och Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+, Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert och Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate