Läs mer
PT-2385, MedChemExpress
Beskrivning
PT-2385 is a selective HIF-2α inhibitor with a Ki of less than 50 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PT-2385 |
| CAS | 1672665-49-4 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H12F3NO4S |
| Kvantitet | 2 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (130.43 mM) |
| LEDER | N#CC1=CC(F)=CC(OC2=CC=C(S(=O)(C)=O)C3=C2CC(F)(F)[C@H]3O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.34 |
| Formel vikt | 383.34 |
| Visa mer |