Läs mer
Kinematica™ 12 mm M-Design Aggregate för Polytron™ för PT 1200 E, PT 1300 D och PT 2500E Homogenisatorer
Handla allt Kinematica Produkter
För användning med (utrustning):
POLYTRON™ Satsdispensrar: PT 1200 E, PT 1300 D, PT 2500 E, PT 4000
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rotor med integrerade blad
- Standard rotor/statordesign
- Två rader med tänder och blad
- Alla aggregat levereras med alla nödvändiga monterings-/demonteringsverktyg
- Skär prov utanför generatorn
- Processer av stora prover eller partiklar
- Rotor med blad underlättar bearbetning av större cellvävnadsprover eller partiklar
- Dispergering och blandning av partiklar med en storlek på upp till 25 mm
- Provberedning för utvinning och lösning av organiskt material
- Dispergering av fibrösa, trådiga och hårda prover (ex. kött)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Aggregat |
| Volymintervall (metriskt) | 2 mL till 30 L |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Nedre typ | M-design |
| Beskrivning | Rotor med 2 tandrader och integrerade blad |
| För användning med (applikation) | Provberedning för extraktion och lösning av organiskt material, bearbetning av stora prover eller partiklar och dispergering av fibrösa, trådiga och hårda prover (t.ex. kött) |
| För användning med (utrustning) | POLYTRON™ Satsdispensrar: PT 1200 E, PT 1300 D, PT 2500 E, PT 4000 |