Läs mer
Thermo Scientific™ PT100 extern sond
Produktkod. 15463660 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Sond
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15463660 Sond Varje
1 options
Produktkod. 15463660 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CIC0001447
Stöd din forskning inom hälsovetenskap
Använd kampanjkoden 28030
Visa alla kampanjer
I lager
För användning med:Cimarec och Supernuova kokplattor och kokplattor
För användning med: Cimarec och Supernuova kokplattor och kokplattor
  • Består av AISI 316Ti, en titanstabiliserad version av 316 rostfritt stål
  • AISI 316Ti är en typ av austenitiskt krom-nickel-rostfritt stål som är särskilt utformat för att motstå intergranulär korrosion vid höga temperaturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning PT100 Extern sond, 0-°400 C, Rostfritt stål, för alla storlekar av Cimarec+ och SuperNuova+ Kokplattor och kokplattor
För användning med (utrustning) Cimarec och Supernuova kokplattor och kokplattor
Temperatur (metrisk) 0 °C till 400 °C
Typ Sond
Visa Digital
Material Rostfritt stål