Läs mer
Testo™ Pt100 Laboratoriesond
Produktkod. 10029340
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +400 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) unitSize
10029340 -50 °C till +400 °C Varje
1 options
Produktkod. 10029340 Leverantör Testo™ Leverantörsnummer 0609 7072
Specifikationer
Typ Sond, laboratorium
Certifikat och efterlevnad Standard 60751
Svarstid 45 sek.
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +400 °C