Läs mer
Velp Scientifica™ Pt1000 temperatursond
Produktkod. 17847534 Handla allt Velp Produkter
Change view
Temperatur (metrisk):
50 °C till 310 °C
Produktkod. Temperatur (metrisk)
17847534 50 °C till 310 °C
1 options
Produktkod. 17847534 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer A00000458
I lager
Pt1000 temperatursensor för exakt termoreglering av mediet.
  • Temperatursensor går exakt termoreglering av mediet
  • Idealisk för uppvärmning av magnetomrörare
Specifikationer
Temperatur (metrisk) 50 °C till 310 °C
Typ Temperatursond
Material Rostfritt stål