Läs mer
PT2399, MedChemExpress
Beskrivning
PT2399 is a potent and selective HIF-2α antagonist, which directly binds to HIF-2α PAS B domain with an IC50 of 6 nM. PT2399 displays potent antitumor activity in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PT2399 |
| CAS | 1672662-14-4 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H10F5NO4S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 200 mg/mL (476.96 mM) |
| LEDER | N#CC1=CC(F)=CC(OC2=CC=C(S(=O)(C(F)F)=O)C3=C2CC(F)(F)[C@H]3O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 419.32 |
| Formel vikt | 419.32 |
| Visa mer |