Läs mer
PTACH, MedChemExpress
Beskrivning
PTACH (NCH-51) is a potent HDAC inhibitor with IC50s of 48 nM, 32 nM, and 41 nM for HDAC1, HDAC4, and HDAC6, respectively. PTACH exerts potent growth inhibition against various cancer cells (EC50s of 1.1-9.1 μM) .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PTACH |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 848354-66-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H26N2O2S2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | NCH-51 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (128.02 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |