missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ PTAR1 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA554362
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Immunogen sequence: PADSPGGTLS DLHLIPAGSQ LSQAMEVDGL NDSSKQGYSQ ETKRLKRTPV PDSLGLEMEH RFIDQVLSTC RNVEQARFAS AYRKWLVTLS Q Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 85%, Rat - 85%.
Specifikationer
| PTAR1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PTAR1 | |
| 4930428J16Rik; protein prenyltransferase alpha subunit repeat containing 1; protein prenyltransferase alpha subunit repeat-containing protein 1; PTAR1 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 375743 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
| 0.1 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q7Z6K3 | |
| PTAR1 | |
| Recombinant protein corresponding to Human PTAR1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-93090). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering