Läs mer
PTC-124 Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ataluren Sodium |
| CAS | 775304-59-1 |
| Molekylformel | C15H8FN2NaO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-[5-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]benzoic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C15H9FN2O3.Na/c16-12-7-2-1-6-11(12)14-17-13(18-21-14)9-4-3-5-10(8-9)15(19)20;/h1-8H,(H,19,20);/q;+1/p-1 |
| LEDER | FC1=CC=CC=C1C2=NC(C3=CC(C(O[Na])=O)=CC=C3)=NO2 |
| IUPAC-namn | sodium 3-(5-(2-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.22 |
| Formel vikt | 306.04 |