missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PTC-124, TRC

Produktkod. 30413455
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30413455 1 g
30428461 250 mg
30426129 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30413455 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8398301G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 775304-57-9
Molekylformel C15H9FN2O3
Molekylvikt (g/mol) 284.24
Synonym Ataluren PCT 124, 3-[5-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]-benzoic Acid, PTC-124
IUPAC-namn 3-[5-(2-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]benzoic acid
LEDER OC(=O)c1cccc(c1)c2noc(n2)c3ccccc3F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-[5-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]benzoic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H9FN2O3/c16-12-7-2-1-6-11(12)14-17-13(18-21-14)9-4-3-5-10(8-9)15(19)20/h1-8H,(H,19,20)
Formel vikt 284.0597
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.