missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
PTC-124, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[5-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]benzoic Acid |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H9FN2O3/c16-12-7-2-1-6-11(12)14-17-13(18-21-14)9-4-3-5-10(8-9)15(19)20/h1-8H,(H,19,20) |
| Formel vikt | 284.0597 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?