Läs mer
Novus Biologicals™ PTEN2/TPTE Peptide
Produktkod. 18670331 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0,1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
18670331 0,1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18670331 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB10041395PEP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Gen-ID (Entrez) 7179
Art Human
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
För användning med (applikation) This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB100-41395
Gene Alias Cancer/testis antigen 44, EC 3.1.3.48, PTEN2, putative tyrosine-protein phosphatase TPTE, tensin, putative protein-tyrosine phosphatase, transmembrane phosphatase with tensin homologytensin, putative protein-tyrosine phosphatase, EC 3.1.3.4810 CT44PTEN-related tyrosine phosphatase, Tumor antigen BJ-HCC-5
Gensymbol TPTE
Kvantitet 0,1 mg