Läs mer
Pterine-6-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pterine-6-carboxylic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5N5O3/c8-7-11-4-3(5(13)12-7)10-2(1-9-4)6(14)15/h1H,(H,14,15)(H3,8,9,11,12,13) |
| Formel vikt | 207.0392 |
| Procent renhet | >95% |