Läs mer
Pteroic Acid (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pteroic acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N6O3/c15-14-19-11-10(12(21)20-14)18-9(6-17-11)5-16-8-3-1-7(2-4-8)13(22)23/h1-4,6,16H,5H2,(H,22,23)(H3,15,17,19,20,21) |
| Formel vikt | 312.0971 |