Läs mer
Pterostilbene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pterostilbene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O3/c1-18-15-9-13(10-16(11-15)19-2)4-3-12-5-7-14(17)8-6-12/h3-11,17H,1-2H3/b4-3+ |
| Formel vikt | 256.1099 |
| Procent renhet | >95% |