missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pteroyltri-Gamma-L-glutamic acid (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pteroyltri-Gamma-L-glutamic acid |
| CAS | 89-38-3 |
| Molekylformel | C29 H33 N9 O12 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Glutamic acid','N-[N-(N-pteroyl-L-γ-glutamyl)-L-γ-glutamyl]-','L- (6CI,7CI,8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C29H33N9O12/c30-29-37-23-22(25(44)38-29)33-15(12-32-23)11-31-14-3-1-13(2-4-14)24(43)36-18(28(49)50)6-9-20(40)34-16(26(45)46)5-8-19(39)35-17(27(47)48)7-10-21(41)42/h1-4,12,16-18,31H,5-11H2,(H,34,40)(H,35,39)(H,36,43)(H,41,42)(H,45,46)(H,47,48)(H,49,50)(H3,30,32,37,38,44)/t16-,17-,18-/m0/s1 |
| LEDER | NC1=Nc2ncc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)nc2C(=O)N1 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[[(4S)-4-[[(4S)-4-[[4-[(2-amino-4-oxo-3H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]-4-carboxybutanoyl]amino]-4-carboxybutanoyl]amino]pentanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 699.625 |
| Formel vikt | 699.225 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?