Läs mer
Masterflex™ PTFE 2-vägs magnetventil för direktlyft
Produktkod. 11759759
Change view
Material:
Teflon
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material unitSize
11759759 Teflon Varje
1 options
Produktkod. 11759759 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0154009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3665.00 SEK
    2340.11 SEK / Paket med 1
    Save 1324.89 SEK
    36% Av
Beräknad leverans: 02-03-2027
Specifikationer
För användning med (applikation) Idealisk för användning med vätskor med hög renhet eller frätande
Max. Driftstemperatur (metrisk) 70 °C
Material Teflon
Kvantitet 1 vardera
Typ 2-vägs magnetventil för direktlyft
Spänning 12 VDC