Läs mer
Bohlender™ PTFE 2-vägs avstängningskran
Produktkod. 10023431
Change view
Trådstorlek:
GL18
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Trådstorlek Förpackningsstorlek
10023431 GL18 Varje
1 options
Produktkod. 10023431 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer E68418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1407.00 SEK
    749.95 SEK / Paket med 1
    Save 657.05 SEK
    46% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Specifikationer
Material PTFE
Total längd (metrisk) 64 mm
För användning med (applikation) För distribution av vätskor eller gaser
Min. Driftstemperatur (metrisk) -30 °C
Trådstorlek GL18
Bredd (metrisk) 30 mm
Form I
Höjd (metrisk) 45 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 150 °C
Produkttyp Tvåvägskran