Läs mer
Masterflex™ PTFE 3-vägs magnetventil för direktlyft
Produktkod. 11700029
Change view
Spänning:
12 VDC
24 VDC
Maximalt tryck:
18 psi
30 psi
60 psi
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Spänning Maximalt tryck unitSize
11700029 12 VDC 30 psi Varje
11790019 24 VDC 60 psi Varje
12843223 24 VDC 30 psi Varje
13257499 24 VDC 18 psi Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11700029 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0154011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3215.00 SEK
    2091.09 SEK / Paket med 1
    Save 1123.91 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 16-09-2026
Specifikationer
För användning med (applikation) Idealisk för användning med vätskor med hög renhet eller frätande
Max. Driftstemperatur (metrisk) 70 °C
Material PTFE
Kvantitet 1 vardera
Typ 3-vägs magnetventil för direktlyft
Spänning 12 VDC
Maximalt tryck 30 psi