Läs mer
Masterflex™ PTFE 3-vägs magnetventil för direktlyft
Produktkod. p-8006920
Spänning:
12 VDC
24 VDC
Maximalt tryck:
18 psi
30 psi
60 psi
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11700029
Brand: Masterflex™ 0154011
Bara null kvar
Specifikationer
För användning med (applikation) Idealisk för användning med vätskor med hög renhet eller frätande
Max. Driftstemperatur (metrisk) 70 °C
Material PTFE
Kvantitet 1 vardera
Typ 3-vägs magnetventil för direktlyft
Spänning 12 VDC
Maximalt tryck 30 psi