Läs mer
Bohlender™ PTFE 3-vägs avstängningskranar
Produktkod. 10208550
Change view
Pluggborrning:
3,5 mm
Produktkod. Pluggborrning
10208550 3,5 mm
1 options
Produktkod. 10208550 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer E65406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1819.82 SEK
    1382.37 SEK / Paket med 1
    Save 437.45 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 12-10-2026
För distribution av vätskor och gaser och snabb och enkel frånkoppling av flöde.
  • Ger temperaturmotstånd från 0° till+ 110 °C
  • Universell kemikalieresistens
  • FDA-överensstämmelse
  • Max. tryck på 2 bar
  • 3-vägskran med T-formad borrning och tre anslutningar
  • Med muttrar av glasfiberförstärkt PTFE för anslutning av rör
  • Konisk kranplugg, tätheten ökas genom att vrida muttern på undersidan
  • Flödesriktning markerad
  • Passar rör med OD på 8 mm
  • Håldiameter på 3,5 mm
  • Tråd M 18 x 2
Specifikationer
Typ 3-vägskran
Pluggborrning 3,5 mm
Beskrivning För gänga M 18 x 2
Material PTFE
Passar slang-ID OD 8 mm
Längd (metrisk) 74 mm
Temperatur (metrisk) 0° till+ 110 °C
Certifikat och efterlevnad FDA
Kontakter 3 kontakter