Läs mer
Bohlender™ PTFE Adapter för ProMinent™ Pump
Diameter (metrisk):
Borrning 3,0 mm
Beskrivning
- Ger temperaturmotstånd från− 200° till+ 250 °C
- Universell kemikalieresistens
- FDA-överensstämmelse
- Max. tryck 10 bar
- Adapter av glasfiberförstärkt PTFE
- Övergång från pumpgänga M 20 x 1, 5 till GL-gänga
- För anslutning av gänga GL 14
- Håldiameter på 3,0 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Diameter (metrisk) | Borrning 3,0 mm |
| Material | PTFE |
| För användning med | ProMinent™ pumps |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Motståndsegenskaper | Universell kemikalieresistens |
| Trådstorlek | GL 14 |
| Färg | Vitt |
| Maximalt tryck | 10 bar |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Visa mer |