Läs mer
Poulten & Graf GmbH PTFE Adapter för FORTUNA™ Dispenser med tråd
Produktkod. 10575532
Trådstorlek:
GL 25
GL 28
GL 30
GL 33
GL 36
GL 52
GL 55
GL 60
GL 65
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10575532
Brand: Poulten & Graf GmbH 101 09128
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyll i a FORTUNA™ Dispenser med adapter som finns i ett brett urval av trådar. Poulten & Graf GmbH PTFE Adapter för FORTUNA™ Dispenser med tråd gör att mindre behållare kan stödjas ovanpå den befintliga reservoaren.
  • Lämplig för OPTIFIX och POLYFIX dispenser
  • Tillverkad av PTFE (Teflon™ )
  • Adapter med gängor
  • Kan användas för syror och alkaliska lösningar som inte angriper polypropen
Specifikationer
Produkttyp Adaptrar för OPTIFIX och POLYFIX Dispensrar
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Beskrivning Adaptrar för OPTIFIX och POLYFIX dispensrar
Material PTFE
För användning med (utrustning) OPTIFIX och POLYFIX dispensrar
Kvantitet 1
Trådstorlek GL 28