Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials PTFE Adhesive Tape
Produktkod. 11745808 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
PTFE Adhesive Tape; Dimensions (L x W) 32.9 m x 2.54 cm (36 yd. x 1 in.); Thickness: 0.127 mm (5 mil)
Produktkod.
11745808 PTFE Adhesive Tape; Dimensions (L x W) 32.9 m x 2.54 cm (36 yd. x 1 in.); Thickness: 0.127 mm (5 mil)
1 options
Produktkod. 11745808 Leverantör Cole-Parmer™ Essentials Leverantörsnummer 0827703
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This PTFE Adhesive Tape provides excellent electrical and thermal operating characteristics.
  • Temperature range is -99°F to +500°F (-73°C to +260°C).
  • PTFE film (5 mil thick) features silicone adhesive backing.
  • Use this tape to provide a nonstick, chemically inert surface or wrap.
Specifikationer
Typ av lim Peel and Stick
Beläggning PTFE
Formatera Tape
Material PTFE
Produkttyp Tape
Sterilitet Non-sterile
Kvantitet 1 Ea.
Temperaturområde (engelska) -99°F to +500°F
Temperaturområde (metriskt) -73°C to +260°C
Tjocklek (engelska) 5 mil
Tjocklek (metrisk) 0.127 mm
Mått (L x B) 32.9 m x 2.54 cm (36 yd. x 1 in.)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 32.9 m
Bredd (engelska) 1 in.
Bredd (metrisk) 2.54 cm