Läs mer
Fisherbrand™ PTFE justerbar turbinaxelomrörare
Produktkod. 16285921 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) axel:
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Diameter (metrisk) fläkt:
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
Produktkod. 16285921
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ PTFE justerbara turbinaxelomrörare är för användning med vanligt glas, metall eller PTFE-axlar.
  • Total kemisk beständighet
  • Hög renhet
  • Temperaturområde -200 °C till +280 °C
  • Ej kontaminerande
  • Lätt att rengöra
Specifikationer
Beskrivning Fisherbrand™ PTFE justerbar turbinaxelomrörare
Diameter (metrisk) fläkt 50 mm
Diameter (metrisk) axel 8 mm
Kvantitet 1
Temperatur (metrisk) -200 °C till +280 °C