Läs mer
Heidolph™ PTFE ankarhjul
Produktkod. 10029380 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Längd (metrisk):
350 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
10029380 350 mm Varje
1 options
Produktkod. 10029380 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5091900010
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-09-2026
Specifikationer
Diameter (metrisk) 8 mm Skaft
Höjd (metrisk) kniv 5 mm
Längd (metrisk) 350 mm
Hastighet 800 rpm
Typ Ankarhjul