Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Ankare Propeller Omröraraxel
Produktkod. 10269891 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
1000 mm (EX )
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX )
750 mm (EX )
Diameter (metrisk) axel:
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk) fläkt:
80 mm
100 mm
140 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) axel Diameter (metrisk) fläkt Förpackningsstorlek
10269891 500 mm 8 mm 80 mm Varje
10446101 650 mm (EX ) 10 mm 140 mm Varje
10418791 750 mm (EX ) 9,5 mm 140 mm Varje
10456101 650 mm (EX ) 12 mm 140 mm Varje
10339880 650 mm (EX ) 9,5 mm 140 mm Varje
10197651 1000 mm (EX ) 12 mm 140 mm Varje
10085921 750 mm (EX ) 10 mm 140 mm Varje
10341592 750 mm (EX ) 12 mm 140 mm Varje
10526712 550 mm 9,5 mm 140 mm Varje
10470751 650 mm 9,5 mm 140 mm Varje
10646681 550 mm 9,5 mm 100 mm Varje
10516712 650 mm 9,5 mm 100 mm Varje
10780333 550 mm 10 mm 100 mm Varje
10115590 500 mm 6 mm 80 mm Varje
10496861 400 mm 8 mm 80 mm Varje
10248020 400 mm 6 mm 80 mm Varje
10629542 300 mm 8 mm 80 mm Varje
10637501 300 mm 6 mm 80 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 10269891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.73 SEK
    404.96 SEK / Paket med 1
    Save 25.77 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 20-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med axelstyrningar för att blanda högviskösa ämnen vid lägre hastigheter. PTFE-ankarrörsaxlarna har en kärna av rostfritt stål.
PTFE-axelomrörare har en unik, helgjuten konstruktion med en rotor gjuten till en helt PTFE-kapslad stålförstärkt drivaxel.
  • Kemiskt resistent, inert och läckagefri
  • Lätt att rengöra
  • Ingen korskontaminering
  • Splittersäker
  • Icke repor
  • Använd i temperaturer upp till cirka 280 °C
  • Modeller med exponerade skaft (EX ) tillverkas med en kärna av rostfritt stål med en exponerad ände för styvare fastspänning till chuckdrevet
  • För blandning av högviskösa ämnen vid lägre hastigheter
Specifikationer
Diameter (metrisk) fläkt 80 mm
Diameter (metrisk) axel 8 mm
För användning med (utrustning) Universal omrörarguide
För användning med (applikation) Blandning
Längd (metrisk) 500 mm
Kvantitet 1 vardera
Temperatur (metrisk) -200 °C till +280 °C
Typ PTFE-axelomrörarankare