Learn More
Fisherbrand™ PTFE Ankare Propeller Omröraraxel
Product Code. 10339880 Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Längd (metrisk):
1000 mm (EX )
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX )
750 mm (EX )
Diameter (metrisk) axel:
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk) fläkt:
80 mm
100 mm
140 mm
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 10339880
Only null left
Add to basket
Add to basket
Använd med axelstyrningar för att blanda högviskösa ämnen vid lägre hastigheter. PTFE-ankarrörsaxlarna har en kärna av rostfritt stål.
PTFE-axelomrörare har en unik, helgjuten konstruktion med en rotor gjuten till en helt PTFE-kapslad stålförstärkt drivaxel.
  • Kemiskt resistent, inert och läckagefri
  • Lätt att rengöra
  • Ingen korskontaminering
  • Splittersäker
  • Icke repor
  • Använd i temperaturer upp till cirka 280 °C
  • Modeller med exponerade skaft (EX ) tillverkas med en kärna av rostfritt stål med en exponerad ände för styvare fastspänning till chuckdrevet
  • För blandning av högviskösa ämnen vid lägre hastigheter
Tekniske data
Diameter (metrisk) fläkt 140 mm
Diameter (metrisk) axel 9,5 mm
För användning med (utrustning) Universal omrörarguide
För användning med (applikation) Blandning
Längd (metrisk) 650 mm (EX )
Kvantitet 1 vardera
Temperatur (metrisk) -200 °C till +280 °C
Typ PTFE-axelomrörarankare och PTFE-axelomrörare exponerad ände
Vikt (metrisk) 300 g
Material PTFE
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.