Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Ankare Propeller Omröraraxel
Produktkod. p-8007738 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
1000 mm (EX )
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX )
750 mm (EX )
Diameter (metrisk) axel:
6 mm
8 mm
9.5 mm
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk) fläkt:
80 mm
100 mm
140 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10446101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med axelstyrningar för att blanda högviskösa ämnen vid lägre hastigheter. PTFE-ankarrörsaxlarna har en kärna av rostfritt stål.
PTFE-axelomrörare har en unik, helgjuten konstruktion med en rotor gjuten till en helt PTFE-kapslad stålförstärkt drivaxel.
  • Kemiskt resistent, inert och läckagefri
  • Lätt att rengöra
  • Ingen korskontaminering
  • Splittersäker
  • Icke repor
  • Använd i temperaturer upp till cirka 280 °C
  • Modeller med exponerade skaft (EX ) tillverkas med en kärna av rostfritt stål med en exponerad ände för styvare fastspänning till chuckdrevet
  • För blandning av högviskösa ämnen vid lägre hastigheter
Specifikationer
Diameter (metrisk) fläkt 140 mm
Diameter (metrisk) axel 10 mm
För användning med (utrustning) Universal omrörarguide
För användning med (applikation) Blandning
Längd (metrisk) 650 mm (EX )
Kvantitet 1 vardera
Temperatur (metrisk) -200 °C till +280 °C
Typ PTFE-axelomrörarankare och PTFE-axelomrörare exponerad ände