Beskrivning
- Mediumkontaktande delar tillverkade av PTFE
- Lämplig för överföring av ultrarena vätskor
- Avstängningskran förhindrar att farliga ångor kommer ut och slutar droppa efter överföring
- Utloppsslangen är 1,2m lång
- Dykrör med en diameter på 32 mm
- Alla ventiler är tillverkade av massiv PTFE/PVDF
- Toppkvalitet, 3 års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Nedsänkningsdjup 40 cm |
| Inkluderar | Urladdningsrör |
| Material | PTFE |
| Flödeshastighet | 180 ml/slag |
| Användningsområden | För överföring av ultrarena vätskor |
| Djup (metriskt) | 40 cm |
| Produkttyp | Fatpump |
| Kvantitet | 1 st. |