Läs mer
Kartell™ PTFE-bägare
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mycket hög kemisk beständighet mot syror, alkali och lösningsmedel
- Tål temperaturer kontinuerligt upp till 250 °C och under korta intervaller upp till 300 °C
- Stötsäker, tuff och flexibel konstruktion med enastående non-stick egenskaper
- Lämplig för livsmedel
- Hög form med pip. Inte examen
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 53.85mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | PTFE |
| För användning med (applikation) | Lämplig för livsmedel |
| Höjd (metrisk) | 68.67mm |
| Temperatur (metrisk) Max. Drift | 250 °C |
| Typ | Bägare |
| Graderad | Nej |