Läs mer
Kartell™ PTFE-bägare
Produktkod. 10122811
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10122811
Brand: Kartell™ 0072100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har utmärkt kemisk, mekanisk och värmebeständighet. Kartell™ PTFE Beaker är en icke-kontaminerande bägare som är helt inert mot starkt frätande reagens.
  • Mycket hög kemisk beständighet mot syror, alkali och lösningsmedel
  • Tål temperaturer kontinuerligt upp till 250 °C och under korta intervaller upp till 300 °C
  • Stötsäker, tuff och flexibel konstruktion med enastående non-stick egenskaper
  • Lämplig för livsmedel
  • Hög form med pip. Inte examen
Specifikationer
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 80.5mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material PTFE
För användning med (applikation) Lämplig för livsmedel
Höjd (metrisk) 122.39mm
Temperatur (metrisk) Max. Drift 250 °C
Typ Bägare
Graderad Nej