Läs mer
Kartell™ PTFE-bägare
Produktkod. 10624242
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10624242 50 mL Varje
10081081 100 mL Varje
10366111 250 mL Varje
10122811 500 mL Varje
10081091 1000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10624242 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0071700
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har utmärkt kemisk, mekanisk och värmebeständighet. Kartell™ PTFE Beaker är en icke-kontaminerande bägare som är helt inert mot starkt frätande reagens.
  • Mycket hög kemisk beständighet mot syror, alkali och lösningsmedel
  • Tål temperaturer kontinuerligt upp till 250 °C och under korta intervaller upp till 300 °C
  • Stötsäker, tuff och flexibel konstruktion med enastående non-stick egenskaper
  • Lämplig för livsmedel
  • Hög form med pip. Inte examen
Specifikationer
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 42.23mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material PTFE
För användning med (applikation) Lämplig för livsmedel
Höjd (metrisk) 55.36mm
Temperatur (metrisk) Max. Drift 250 °C
Typ Bägare
Graderad Nej