Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-bägarelock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
20mm
30 mm
40mm
50mm
65 mm
75 mm
80mm
100mm
125mm
150 mm
200mm
För användning med (utrustning):
Behållare med 120 mm diameter öppning
Behållare med 24 mm diameter öppning
Behållare med 32 mm diameter öppning
Behållare med 43 mm diameter öppning
Behållare med 54 mm diameter öppning
Behållare med 59 mm diameter öppning
Behållare med 66 mm diameter öppning
Behållare med 80 mm diameter öppning
Behållare med 90 eller 100 mm diameter öppning
Behållare med öppning 13 mm i diameter
Behållare med öppning 170 mm i diameter
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Temperaturområde: -200 till+ 280 °C |
| Diameter (metrisk) Yttre | 125mm |
| Material | PTFE |
| För användning med (utrustning) | Behållare med 90 eller 100 mm diameter öppning |
| Höjd (metrisk) | 2.5mm |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad |