Specifications
| Beskrivning | Temperaturområde: -200 till+ 280 °C |
| Diameter (metrisk) Yttre | 80mm |
| Material | PTFE |
| För användning med (utrustning) | Behållare med 66 mm diameter öppning |
| Höjd (metrisk) | 2.5mm |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad |