Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-bägarelock
Produktkod. 16266511 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
20mm
30 mm
40mm
50mm
65 mm
75 mm
80mm
100mm
125mm
150 mm
200mm
För användning med (utrustning):
Behållare med 120 mm diameter öppning
Behållare med 24 mm diameter öppning
Behållare med 32 mm diameter öppning
Behållare med 43 mm diameter öppning
Behållare med 54 mm diameter öppning
Behållare med 59 mm diameter öppning
Behållare med 66 mm diameter öppning
Behållare med 80 mm diameter öppning
Behållare med 90 eller 100 mm diameter öppning
Behållare med öppning 13 mm i diameter
Behållare med öppning 170 mm i diameter
Förpackningsstorlek:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre För användning med (utrustning) unitSize
16266511 20mm Behållare med öppning 13 mm i diameter -
16276511 30 mm Behållare med 24 mm diameter öppning -
16286511 40mm Behållare med 32 mm diameter öppning -
16296511 50mm Behållare med 43 mm diameter öppning -
16206521 65 mm Behållare med 54 mm diameter öppning -
16216521 75 mm Behållare med 59 mm diameter öppning -
16226521 80mm Behållare med 66 mm diameter öppning -
16236521 100mm Behållare med 80 mm diameter öppning -
10676921 125mm Behållare med 90 eller 100 mm diameter öppning Varje
10024680 150 mm Behållare med 120 mm diameter öppning Varje
10384553 200mm Behållare med öppning 170 mm i diameter Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 16266511
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vila ovanpå bägaren för att förhindra kontaminering. PTFE-bägarens lock finns i ett brett utbud av storlekar.
  • Inert, kemiskt resistent
  • Slät invändig finish
  • Exceptionellt termiskt motstånd: kan användas ner till -200 °C och upp till 280 °C
  • Isostatiskt gjuten av ren PTFE
Specifikationer
Beskrivning Temperaturområde: -200 till+ 280 °C
Diameter (metrisk) Yttre 20mm
Material PTFE
För användning med (utrustning) Behållare med öppning 13 mm i diameter
Höjd (metrisk) 2.5mm
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad