Läs mer
PTFE Bägare Lock-Watch-glas; Dia (mm), 80; Passar bägare, 250 ml
Produktkod. 15496175
Change view
Beskrivning:
Urglas; Passar 100 ml bägare
Urglas; Passar 1000 ml bägare
Urglas; Passar 2000 ml bägare
Urglas; Passar 25 ml Bägare
Urglas; Passar 250 ml bägare
Urglas; Passar 5-10 ml Bägare
Urglas; Passar 500 ml bägare
Watch glass; Fits 50mL Beakers
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
15496175 Urglas; Passar 2000 ml bägare Varje
15476175 Urglas; Passar 500 ml bägare Varje
15486175 Urglas; Passar 1000 ml bägare Varje
15426175 Urglas; Passar 5-10 ml Bägare Varje
15436175 Urglas; Passar 25 ml Bägare Varje
15446175 Watch glass; Fits 50mL Beakers Varje
15456175 Urglas; Passar 100 ml bägare Varje
15466175 Urglas; Passar 250 ml bägare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15496175 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 038099.KT
Beräknad leverans: 13-11-2026
För användning som bägareskydd eller klockglas
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Finns i en rad olika diametrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Urglas; Passar 2000 ml bägare
Material PTFE
Typ Bägare
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.