Läs mer
PTFE-bägarelock-klockglas
Produktkod. p-6685031
Beskrivning:
Urglas; Passar 100 ml bägare
Urglas; Passar 1000 ml bägare
Urglas; Passar 2000 ml bägare
Urglas; Passar 250 ml bägare
Urglas; Passar 500 ml bägare
Watch glass; Fits 25mL Beakers
Watch glass; Fits 5-10mL Beakers
Watch glass; Fits 50mL Beakers
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15496175
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038099.KT
Bara null kvar
För användning som bägareskydd eller klockglas
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Finns i en rad olika diametrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Urglas; Passar 2000 ml bägare
Material PTFE
Typ Bägare
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.