Läs mer
PTFE-bägarelock
Produktkod. 15461477
För användning med (utrustning):
100 ml bägare
1000 ml bägare
10mL beaker
2000mL beaker
250 ml bägare
25mL beaker
500 ml bägare
50mL beaker
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15461477
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038084.KT
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning med bägare
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Available in a range of diameters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 24mm
Material PTFE
För användning med (utrustning) 10mL beaker
Höjd (metrisk) 33mm
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.