Läs mer
PTFE Bägare; Cap (ml), 250; Dia (mm), 66; Ht (mm), 97
Produktkod. 15491477
Change view
För användning med (utrustning):
10 ml bägare
100 ml bägare
1000 ml bägare
2000 ml bägare
25 ml bägare
250 ml bägare
50 ml bägare
500 ml bägare
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15491477 100 ml bägare Varje
15461477 10 ml bägare Varje
15471477 25 ml bägare Varje
15481477 50 ml bägare Varje
15401487 250 ml bägare Varje
15411487 500 ml bägare Varje
15406175 1000 ml bägare Varje
15416175 2000 ml bägare Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15491477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 038087.KT
 Begränsad artikel
I lager
För användning med bägare
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Finns i en rad olika diametrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 54mm
Material PTFE
För användning med (utrustning) 100 ml bägare
Höjd (metrisk) 68mm
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.