Specifications
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 80 mm |
| Diameter (metrisk) Överst | 80 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 400 mL |
| Material | PTFE |
| Höjd (metrisk) | 106 mm |
| Temperatur (metrisk) Max. Drift | 280 °C |
| Typ | Bägare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Show More |