Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-bägare med pip
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 80mm |
| Diameter (metrisk) Överst | 80mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | PTFE |
| Höjd (metrisk) | 125mm |
| Temperatur (metrisk) Max. Drift | 280 °C |
| Typ | Bägare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Visa mer |