Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-bägare med pip
Produktkod. 10713101 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10713101 250 mL Varje
16236511 50 pmol RNA per reaktion -
16246511 5 mL -
16256511 10 mL Paket med 5
10288380 25 mL Varje
10628461 50 mL Varje
10792921 100 mL Varje
10248480 150 mL Varje
10094800 400 mL Varje
10349740 500 mL Varje
10257810 600 mL Varje
10044630 1000 mL Varje
10762751 2000 mL Varje
10237860 5000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 10713101
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar en bearbetad bas för god värmeöverföring. PTFE-bägaren har en ingjuten pip för enkel upphällning.
Ej kontaminerande och inert mot starkt frätande reagens.
  • Ej vätbar, lätt och värmebeständig upp till 280 °C
  • Maskinbearbetad bas för bra värmeöverföring
  • Lätt att rengöra
  • Ingjuten pip för enkel upphällning
  • Isostatiskt gjuten av ren PTFE
Specifikationer
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 66mm
Diameter (metrisk) Överst 66mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material PTFE
Höjd (metrisk) 97mm
Temperatur (metrisk) Max. Drift 280 °C
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Nej
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad