Specifikationer
| För användning med (utrustning) | PTFE axelomrörare, slätt axel för blad |
| För användning med (applikation) | Rör in Narrow Neck Vessel |
| Höjd (metrisk) kniv | 19 mm |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Temperatur (metrisk) | -200 °C till +280 °C |
| Tjocklek (metrisk) | 3 mm |
| Typ | PTFE-blad för PTFE-axlar och komplett PTFE-blad med PTFE-skaft |
| Bredd (metrisk) | 76 mm |
| Vikt (metrisk) | 8 g |
| Material | PTFE |