Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-blad för släta axlar
Produktkod. 16215861 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
52 mm
65 mm
75 mm
90 mm
105 mm
125 mm
150 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk)
16215861 125 mm
16295851 75 mm
16285851 65 mm
16205861 105 mm
16225861 150 mm
16275851 90 mm
16255851 52 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 16215861
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av Virgin PTFE-material med FDA och USP Klass VI-godkännanden. Cowie Technology™ PTFE-blad för släta skaft passar alla standardaxlar för blad.
  • Tillverkad av PTFE
  • Helt inert och repfri
  • Finns i fyrkantigt och slätt ändformat
Specifikationer
För användning med (utrustning) PTFE axelomrörare, slätt axel för blad
För användning med (applikation) Rör in Narrow Neck Vessel
Höjd (metrisk) kniv 25 mm
Kvantitet 1 vardera
Temperatur (metrisk) -200 °C till +280 °C
Tjocklek (metrisk) 3 mm
Typ Blad för släta axlar
Bredd (metrisk) 125 mm
Vikt (metrisk) 14 g
Material PTFE