Läs mer
Bochem™ PTFE Tång med trubbig spets
Produktkod. 10186450
Längd (metrisk):
105 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10186450
Brand: Bochem™ 1830
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Tillverkad av rostfritt stål med PTFE-beläggning. BOCHEM™ PTFE Tång med trubbig spets kan användas i en mängd olika laboratoriemiljöer.
  • Trubbig spets
  • Böjd form
  • PTFE-beläggning
Specifikationer
Tipsstil Trubbig
Antal per förpackning 1 förpackning
Material PTFE
Längd (metrisk) 105 mm
Produkttyp Tång
För användning med (applikation) För täckglas
Bredd (metrisk) spets 6 mm
Bredd (metrisk) 6 mm
Typ Tång